Réactifs en pastilles pour le chlore combiné et total (gamme étendue DPD XF et XT)
N° de catalogue PALIPM033
Fournisseur: Palintest
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:50
- Désignation:Tablet reagent for chlorine – free, combined and total (extended range DPD XF and XT)
- Gamme de mesure:0 - 10 mg/L Cl₂
- Tests par set:50
Spécifications
À propos de cet article
Réactifs en pastilles pour le chlore libre, combiné et total (gamme étendue DPD XF et XT).
Informations de commande: Les Starter Packs (codes PM) contiennent 50 tests et tous les réactifs ou équipements optionnels nécessaires.