ContactUsLinkComponent
Assemblage de filtration WHEATON® avec support en acier inoxydable et raccords de bouchon n° 8, 47 mm
Assemblage de filtration WHEATON® avec support en acier inoxydable et raccords de bouchon n° 8, 47 mm
N° de catalogue WHEA419360
Fournisseur:  DWK Life Sciences
undefined
Assemblage de filtration WHEATON® avec support en acier inoxydable et raccords de bouchon n° 8, 47 mm
N° de catalogue WHEA419360
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Spécifications
  • Capacité:
    300 ml (funnel)
  • Désignation:
    Filtration Sssembly with stainless steel support, 47 mm
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
L'ensemble de filtration avec support en verre fritté est conçu pour traiter jusqu'à 1000 ml de liquide pour l'analyse de la contamination particulaire ou microbiologique.
  • Les composants en verre sont fabriqués à partir de verre borosilicaté WHEATON 33 à faible extraction
  • Recommandé pour filtrer des solutions visqueuses ou protéinées ou pour produire un filtrat ultra-propre
Les fioles sont munies d'un raccord de tuyau no 2 pour un tube de 6 mm de diamètre intérieur. Les fioles sont pas incluses.
Certifications: Le verre est conforme aux exigences USP Type I et ASTM E438, Type I, classe A.
Livraison: Comprend un support en acier inoxydable 316 avec un tamis de 120 mesh, un joint de tamis de support en PTFE, une base de support en verre, un entonnoir gradué de 300 ml, un collier de serrage en aluminium anodisé et un bouchon en silicone n° 8.
Components
Informations sur le produit