Assemblage de filtration WHEATON® avec support en verre fritté et raccords pour bouchon n° 5, 25 mm
N° de catalogue WHEA419325
Fournisseur: DWK Life Sciences
Spécifications
- Porosité:40 - 60 µm
- Capacité:15 ml (funnel)
- Désignation:Filtration assembly with fritted glass support, 25 mm
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
L'ensemble de filtration avec support en verre fritté est conçu pour traiter de petits volumes de liquide pour l'analyse de la contamination particulaire ou microbiologique.
- Les composants en verre sont fabriqués à partir de verre borosilicaté WHEATON® 33 à faible extraction
- Recommandé pour la filtration generale
Les fioles sont munies d'un raccord de tuyau no 2 pour un tube de 6 mm de diamètre intérieur. Les fioles sont pas incluses.
Certifications: Le verre est conforme aux exigences USP Type I et ASTM E438, Type I, classe A.
Livraison: Comprend un support en verre fritté à porosité élevée (40 à 60 µm), un entonnoir gradué de 15 ml, un collier de serrage en aluminium anodisé et un bouchon en silicone n° 5.