Charlotte, PP
Product Details & Documents
Les charlottes détectables Detect en PP de Hygostar sont fabriquées mécaniquement et sont donc très peu coûteuses.
- PP filé-lié respirant
- Détectable, fabriqué mécaniquement
- Bande élastique sans latex
- Confortable à porter
- Adapté au contact avec les aliments
- Protège contre les risques mécaniques superficiels faibles
Ces charlottes sont fabriquées en PP polaire respirant et sont agréables à porter dans le cadre du travail quotidien. Les charlottes sont détectables car elles comportent une bande métallique intégrée. Cette bande métallique peut être détectée par la machine de détection. Les détecteurs sont principalement utilisés dans les grandes installations de production alimentaire et pharmaceutique
Comme des nez renifleurs, ils détectent la présence d'un corps étranger, tel qu'un vêtement, dans le processus de production. Ces machines garantissent ainsi que le consommateur final reçoit un produit hygiéniquement parfait. D'autre part, l'usine de production est à l'abri des dommages causés par des corps étrangers.
Les domaines d'application sont l'industrie alimentaire et les secteurs de l'hygiène.
Certifications: PSA VO (EU) 2016-425, CAT 1 - ; Équipement de protection individuelle de catégorie 1, sans danger pour les aliments et détectable.
Spécifications
- Ø:500 mm
- Emballage:Cardboard (Outer); PE (Inner)
- Couleur:bleu
- Cat. No.:MENS1216