WHEATON® PIPET-PAL® Pipette Controller, Translucent Blue
WHEATON® PIPET-PAL® Pipette Controller, Translucent Blue
PIPET-PAL™ pipette controller, bleu translucide
N° de catalogue 612-6770
Fournisseur:   DWK Life Sciences
WHEATON® PIPET-PAL® Pipette Controller, Translucent Blue
N° de catalogue 612-6770
Fournisseur:  DWK Life Sciences
WHEATON® PIPET-PAL® Pipette Controller, Translucent Blue
PIPET-PAL™ pipette controller, bleu translucide
Prix
649,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PIPET-PAL® pipette controller are lightweight (195 g) and well-balanced, making even prolonged pipetting very comfortable.
  • Quiet, robust pump for high pipetting speed
  • Versatile for both fine dosing and gravimetric dispensing
  • Eliminate contamination with a replaceable, sterile filter
  • Lithium-Polymer battery technology for long operating time
  • Autoclavable pipette holder for cleanliness and safety
  • One year warranty
Precise finger-control of pipetting enables accurate dispensing, even drop-by drop.
Designed for use with all serological pipettes in the volume range 1 to 100 ml.
Spécifications
  • Code couleur:
    bleu translucide
  • Désignation:
    PIPET-PAL™ pipette controller
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 612-6775
    Replacement filters 0,20 µm, PTFE, sterile
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 157,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 612-6774
    Replacement filters 0,20 µm, PTFE, non sterile
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 133,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 612-6772
    Replacement filters 0,45 µm, PTFE, non sterile
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 105,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 612-6773
    Replacement filters 0,45 µm, PTFE, sterile
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 131,00 €