Acide trichloroacétique (cristallisable) 4% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
87956.180
:
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
:
:163.39 g/mol
:Température ambiante
:200-927-2
:2564
:8,III
:GHS05
:GHS07
:GHS09
:76-03-9
:Cl₃CCOOH
:MFCD00004177