Acide chlorhydrique 4 M HCl dans l'eau, Fluka™
N° de catalogue 84435-1L
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Bouteille en plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance (color):complying
- Appearance (form):complying
- Assay:3.95 - 4.10 mol/l
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
Densité:1,072 g/cm³ (20 °C)
EINECS:231-595-7
ADR:8,II
:36.46 g/mol
UN:1789
:GHS07
:GHS05
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:7647-01-0
Formule:HCl
Numéro MDL:MFCD00011324