ContactUsLinkComponent
Acide chlorhydrique 0.03 mol/l (0.03 N) (R2) Reag. Ph. Eur. 1043505
Corrosive
Acide chlorhydrique 0.03 mol/l (0.03 N) (R2) Reag. Ph. Eur. 1043505
Catalog # 87843.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Acide chlorhydrique 0.03 mol/l (0.03 N) (R2) Reag. Ph. Eur. 1043505
Catalog # 87843.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
Density:1,004 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-595-7
ADR:8,III
 :36.46 g/mol
UN:1789
 :GHS05
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324