Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse pour analyses

Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse pour analyses

Corrosif
Fournisseur:   Bernd Kraft
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur:  Bernd Kraft
Certificats
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse pour analyses

4 Options disponibles ci-dessous

Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:9…10 °C
  • Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II

Documents

Product Family Options

Informations sur le produit

  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon Plastique
    2.500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2.500 mL
    1 * 2.500 mL - 107,00 €
    107,00 €
    1 * 2.500 mL
       107,00 €

  • Flacon Plastique
    0,5 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 0,5 L
    1 * 0,5 L

  • Flacon Plastique
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 60,90 €
    60,90 €
    1 * 1 L
       60,90 €

  • Flacon Plastique
    5 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 178,00 €
    178,00 €
    1 * 5 L
       178,00 €

This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.