Baryum chlorure 0.25 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1009301
Catalog # 87783.290
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:208.24 g/mol
Density:1,034 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:233-788-1
UN:3287
ADR:6.1,III
:GHS07
CAS Number:10361-37-2
Formula:BaCl₂
MDL Number:MFCD00003445