ContactUsLinkComponent
Baryum chlorure 0.15 mol/l (0.3 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1009302
Irritant
Baryum chlorure 0.15 mol/l (0.3 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1009302
Catalog # 87784.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Irritant
Baryum chlorure 0.15 mol/l (0.3 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1009302
Catalog # 87784.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :208.24 g/mol
Density:1,034 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:233-788-1
UN:3287
ADR:6.1,III
 :GHS07
CAS Number:10361-37-2
Formula:BaCl₂
MDL Number:MFCD00003445