Ammoniaque 20%
Ammoniaque 20%
Flacon verre pour solides, 450 g
N° de catalogue WAKO631-04671
Corrosif
Irritant
Environnement
Marketsource
Fournisseur:   Wako
Ammoniaque 20%
N° de catalogue WAKO631-04671
Fournisseur:  Wako
Marketsource
Numéro CAS:  1336-21-6
Ammoniaque 20%
Flacon verre pour solides, 450 g
Numéro CAS:  1336-21-6
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 450 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
  • Numéro CAS:1336-21-6
  • Formule:NH₃
  • Numéro MDL:MFCD00066650
  • Poids moléculaire:35.05 g/mol
  • Densité:0,92 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-647-6
  • UN:2672
  • ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    450 g
Spécifications