Ammoniaque 20%
Flacon verre pour solides, 450 g
N° de catalogue WAKO634-04661
Marketsource
Fournisseur: Wako
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
- Numéro CAS:1336-21-6
- Formule:NH₃
- Numéro MDL:MFCD00066650
- Poids moléculaire:35.05 g/mol
- Densité:0,92 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-647-6
- UN:2672
- ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:450 g