Cholestérol
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue MOLE13575167-500G
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Cholestérol
N° de catalogue MOLE13575167-500G
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  57-88-5
Cholestérol
Glass bottle for solids, 500 g
Numéro CAS:  57-88-5
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
  • Numéro CAS:57-88-5
  • Formule:C₂₇H₄₆O
  • Numéro MDL:MFCD00003646
  • Poids moléculaire:386.66 g/mol
  • Index Merck:13,02221
  • Point d'ébullition:360 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:147…150 °C
  • Densité:1,07 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Congélateur
  • EINECS:200-353-2
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g
Spécifications