0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Acide picrique
Acide picrique 12 g/l en solution aqueuse
Acide picrique 12 g/l en solution aqueuse
APPCA2520.2500
:
PanReac AppliChem
:
Acide picrique 12 g/l en solution aqueuse
APPCA2520.2500
:
PanReac AppliChem
:
Type de conditionnement:
Glass bottle
Cdt:
2,5 L
Seq:
5096
:
:
229.11 g/mol
:
201-865-9
:
88-89-1
:
C₆H₃N₃O₇
:
MFCD00007102