0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
Acide picrique
Acide picrique 10 g/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1065801
Acide picrique 10 g/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1065801
87897.180
:
VWR Chemicals
:
Acide picrique 10 g/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1065801
87897.180
:
VWR Chemicals
:
Type de conditionnement:
Flacon Plastique
Cdt:
100 mL
Seq:
2440
:
:
229.11 g/mol
:
201-865-9
:
88-89-1
:
C₆H₃N₃O₇
:
MFCD00007102