Phosphate Buffer Mixed pH 4,0
Phosphate Buffer Mixed pH 4,0
Phosphate buffer mixed, 4,0, Phosphate, 1 L
N° de catalogue ACSDBP556
Fournisseur:   CPACHEM
Phosphate Buffer Mixed pH 4,0
N° de catalogue ACSDBP556
Fournisseur:  CPACHEM
Numéro CAS:  
Phosphate Buffer Mixed pH 4,0
Phosphate buffer mixed, 4,0, Phosphate, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
108,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Shelf Life on Ship Date: 12 months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Certifications: ISO 9001.
Spécifications
Spécifications
  • Type de tampon de pH:
    Phosphate
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    Phosphate buffer mixed
  • Valeur pH:
    4,0