Pharmaceutical Standards, Clobetasol (21-Chloro-9-fluoro-11b,17-dihydroxy-16b-methylpregn-4-ene-3,20-dione 17-Propionate)
PROOTRCC366305-250
:
- Cdt:250 mg
- N ° CAS.:25120-99-4
- Désignation:Clobetasol (21-Chloro-9-fluoro-11b,17-dihydroxy-16b-methylpregn-4-ene-3,20-dione 17-Propionate)
- Conditions de transport:RT
- Molecular weight:468,99
- Température de stockage:−20 °C