Potassium Standard Solution
Potassium Standard Solution
Potassium standard solution, volume: 500 ml, model: SL COD 1000, 1000 mg/l as K, 500 mL
N° de catalogue WTWA252471
Fournisseur:   WTW
Potassium Standard Solution
N° de catalogue WTWA252471
Fournisseur:  WTW
Numéro CAS:  
Potassium Standard Solution
Potassium Standard Solution
Potassium standard solution, volume: 500 ml, model: SL COD 1000, 1000 mg/l as K, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
64,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in potassium determinations.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg/l as K
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Potassium standard solution, volume: 500 ml, model: SL COD 1000