0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Tétraéthyle orthosilicate (TEOS)
Tétraéthyle orthosilicate (TEOS), fluide
Tétraéthyle orthosilicate (TEOS), fluide
CMPLSB23130.1G
:
CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
:
Tétraéthyle orthosilicate (TEOS), fluide
CMPLSB23130.1G
:
CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
:
Cdt:
1.000 mg
Seq:
2865
:
:
208.33 g/mol
:
166 °C
:
–85,5 °C
:
0,93 g/cm³
:
37 °C
:
1292
:
3,III
:
GHS02
:
GHS07
:
78-10-4
:
Si(OC₂H₅)₄
:
MFCD00009062