pH Buffer
pH Buffer
di-Sodium hydrogen phosphate/Sodium hydroxide, 12,0 at 20 °C, 1000 ml, 1 L
N° de catalogue CMPLPH112.1L
pH Buffer
N° de catalogue CMPLPH112.1L
Numéro CAS:  
pH Buffer
di-Sodium hydrogen phosphate/Sodium hydroxide, 12,0 at 20 °C, 1000 ml, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Certifications: ISO 9001.
Attention: Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    di-Sodium hydrogen phosphate/Sodium hydroxide
  • Précision du pH:
    12,0 at 20 °C
  • Volume final:
    1000 ml