Crack Set for Nitrate Digestion
N° de catalogue WTWA250497
Fournisseur: WTW
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:90 Tests
- Désignation:Crack set 20 for nitrate digestion for determination of total nitrogen
- Type:Crack-SET 20 14963
- Contenu:Reagent for 90 digestions
Spécifications
À propos de cet article
Crack set 20 for Nitrate (14563, 14542 und 14773) for 90 determinations of total nitrogen in sample materials containing at most 15 mg/L N.