ContactUsLinkComponent
Crack Set for Heavy Metal Digestion
Crack Set for Heavy Metal Digestion
N° de catalogue WTWA250496
Fournisseur:  WTW
Numéro CAS:  
Crack Set for Heavy Metal Digestion
N° de catalogue WTWA250496
Fournisseur:  WTW
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    Crack set 10 for thermal digestion of heavy metals, sufficient for 100 digestions
  • Type:
    Crack-SET 10 14687
  • Contenu:
    Reagent for 100 digestions in 16 mm empty cells