Peroxidase Indicator Reagent
N° de catalogue 3901-10VL
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:10
- Formulaire:Powder
- Conditions de transport:Wet ice
- Plage de pH:7,0 (20 °C)
- Température de stockage:2...8 °C
- Application:Hematology and histology, for in vitro diagnostic use
Spécifications
À propos de cet article
It contains p-Phenylenediamine diHCL (1 part) and catechol (2 parts). Commonly referred to as Hanker Yates reagent. Kit component in the Sigma Leukocyte peroxidase (myeloperoxidase) Procedure, 390A.