Acétaldéhyde ≥95%
1 g
N° de catalogue PROOTRC-A132600-1G
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Acétaldéhyde ≥95%
N° de catalogue PROOTRC-A132600-1G
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS: 75-07-0
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Ethanal
- Numéro CAS:75-07-0
- Formule:CH₃CHO
- Numéro MDL:MFCD00006991
- Poids moléculaire:44.05 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 g