Nickel Standard Solution
Nickel standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
N° de catalogue 713-4089
Fournisseur:   WTW
Nickel Standard Solution
N° de catalogue 713-4089
Fournisseur:  WTW
Numéro CAS:  
Nickel Standard Solution
Nickel Standard Solution
Nickel standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
65,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Nickel standard solution
Spécifications