Membrane Disc Filter
0,45 µm, 47 mm
N° de catalogue LIOF97000
Fournisseur: LIOFILCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Mixed cellulose ester membrane for the isolation and enumeration of bacteria by membrane filter technique.
Spécifications
- Ø:47 mm
- Taille de pore:0,45 µm