ContactUsLinkComponent
Gel de silice Grade 22 pore size 60 Å, 60-200 mesh, Supelco®
  343323-1KG
 :  Merck
 :  
undefined
Gel de silice Grade 22 pore size 60 Å, 60-200 mesh, Supelco®
  343323-1KG
 :  Merck
 :  
  • Cdt:
    1 kg
  • Seq:
    4024
 :
 :60.08 g/mol
 :2230 °C
 :> 1600 °C
 :Température ambiante
 :231-545-4
 :63231-67-4
 :7631-86-9
 :SiO₂
 :MFCD00011232