tempmate® M2T Multi-Use Temperature Data Logger
tempmate® M2T Multi-Use Temperature Data Logger
Enregistreur de données multi-usage, température, aucune limite d'alarme définie, –30...+70 °C, ±0,3 °C (–20...40 °C) ±0,5 °C (autres), 0,1 °C
N° de catalogue 620-2826
Fournisseur:   tempmate
tempmate® M2T Multi-Use Temperature Data Logger
N° de catalogue 620-2826
Fournisseur:  tempmate
tempmate® M2T Multi-Use Temperature Data Logger
tempmate® M2T Multi-Use Temperature Data Logger
Enregistreur de données multi-usage, température, aucune limite d'alarme définie, –30...+70 °C, ±0,3 °C (–20...40 °C) ±0,5 °C (autres), 0,1 °C
Prix
46,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Intuitive multi-use temperature logger for reliable low-cost cold chain monitoring. For temperature and humidity recording with internal or external temperature and humidity sensor, multifunction display and automatic PDF report generation.
  • Product-related temperature monitoring along the entire cold chain, in warehouses or fridges
  • Cost-effective and reliable
  • Smart design, intuitive operation
  • Waterproof and food compatible
  • Free available software for individual logger configuration
  • Detailed PDF report including graph and table
  • Multifunction display with battery indicator
tempmate.®-M2 loggers are specially designed for temperature and/or humidity monitoring in pharmaceutical cold chain logistics. As preprogrammed device tempmate.®-M2 can be instantly used to control your temperature sensitive consignment. The PDF report created contains detailed information such as data curve, every single measurement as a table and statistical information. With the optional free available tempbase.®2 software, you can ensure individual logger configuration and detailed data analysis or data management is also possible. Moreover, the device does not require labeling per IATA's dangerous goods regulations.
Certifications: EN 12830, CE, RoHS.
Spécifications
  • Plage de mesure:
    –30...+70 °C
  • Résolution:
    0,1 °C
  • Désignation:
    Enregistreur de données multi-usage, température, aucune limite d'alarme définie
  • Seq:
    01
  • Précision:
    ±0,3 °C (–20...40 °C) ±0,5 °C (autres)
  • Cat. No.:
    620-2826
  • Indice de protection:
    IP 65
  • Poids:
    54 g
  • Sonde:
    Détecteur de lumière ambiante
  • L×P×H:
    100×53×12 mm
  • Data memory - No. of readings:
    60000 values
  • Piles:
    CR2450 (remplaçable par le client)
  • Interface:
    USB
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IMECM2B-100
    Support mural magnétique
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 14,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IMECM2S-300
    Capteur de température numérique externe PT100 ; Longueur 1,2 m, –80...+200 °C
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 68,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IMECM2S-100
    Capteur de température numérique externe ; Longueur 1,2 m, –40...+90 °C
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 22,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IMECM2S-200
    Capteur numérique externe de température et d'humidité ; Longueur 1,2 m, –40...+90 °C, 0 - 100 % HR
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 26,20 €