ContactUsLinkComponent
Acide chlorhydrique 3 mol/l (3 N)
Irritant
Acide chlorhydrique 3 mol/l (3 N)
Catalog # FFCHFF8260500
Supplier:  FF CHEMICALS
CAS Number:  
Irritant
Acide chlorhydrique 3 mol/l (3 N)
Catalog # FFCHFF8260500
Supplier:  FF CHEMICALS
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
About this item
 :
Density:1,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-595-7
ADR:8,II
 :36.46 g/mol
UN:1789
 :GHS07
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324