Acide chlorhydrique 0.2 mol/l (0.2 N)
N° de catalogue FFCHFF7571000
Fournisseur: FF CHEMICALS
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
À propos de cet article
:
Densité:1,004 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-595-7
ADR:8,III
:36.46 g/mol
UN:1789
Numéro CAS:7647-01-0
Formule:HCl
Numéro MDL:MFCD00011324