Sodium hypochlorite (3,5% Cl₂) en solution aqueuse
Glass bottle, 500 mL
N° de catalogue FFCHFF4050500
Fournisseur: FF CHEMICALS
Sodium hypochlorite (3,5% Cl₂) en solution aqueuse
N° de catalogue FFCHFF4050500
Fournisseur: FF CHEMICALS
Numéro CAS: 7681-52-9
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:7681-52-9
- Formule:ClNaO
- Numéro MDL:MFCD00011120
- Poids moléculaire:74.44 g/mol
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:231-668-3
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:500 mL