Sodium hydroxyde 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse
3 L
N° de catalogue FFCHFF8633000
Corrosif
Fournisseur:   FF CHEMICALS
Sodium hydroxyde 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse
N° de catalogue FFCHFF8633000
Fournisseur:  FF CHEMICALS
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse
3 L
Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 3 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Point d'ébullition:109 °C (1013 hPa)
  • Densité:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    3 L
Spécifications