ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
  MSPP80011918.2500
 :  
Sodium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
  MSPP80011918.2500
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
 :
 :40 g/mol
 :1 g/cm³ (25 °C)
 :Température ambiante
 :215-185-5
 :1824
 :8,III
 :1310-73-2
 :NaOH
 :MFCD00003548