ContactUsLinkComponent
Iode 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
  FFCHFF0670500
 :  
Iode 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
  FFCHFF0670500
 :  
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
 :
 :253.81 g/mol
 :Température ambiante
 :231-442-4
 :3264
 :8,II
 :7553-56-2
 :I₂
 :MFCD00011355