Ammoniaque 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1004703
Catalog # 87766.290
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:35.05 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-647-6
UN:2672
ADR:8,III
:GHS05
CAS Number:1336-21-6
:7664-41-7
Formula:NH₃
MDL Number:MFCD00066650