ContactUsLinkComponent
Ammoniaque 0.1 mol/l (0.1 N) Reag. Ph. Eur. 1004704
Ammoniaque 0.1 mol/l (0.1 N) Reag. Ph. Eur. 1004704
  87767.290
 :  
undefined
Ammoniaque 0.1 mol/l (0.1 N) Reag. Ph. Eur. 1004704
  87767.290
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
 :
 :35.05 g/mol
 :215-647-6
 :GHS07
 :Température ambiante
 :1336-21-6
 :7664-41-7
 :NH₃
 :MFCD00066650