Étalon de référence Pesticide, 2,6-Dichlorotoluène 100 µg/ml en solution dans le méthanol
Catalog # EHERXA12505900ME
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:118-69-4
- Désignation:2,6-Dichlorotoluène 100 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:C₇H₆Cl₂
- Désignation:2,6-Dichlorotoluene