ContactUsLinkComponent
Anti-Gab2 (Tyr452) Phosphate Rabbit Monoclonal Antibody [clone: C33G1]
Anti-Gab2 (Tyr452) Phosphate Rabbit Monoclonal Antibody [clone: C33G1]
  • Catalog No:
  • CSTA3882T
  • CSTA3882S
  • Symbole de l'antigène:
  • Gab2 (Tyr452) phosphate
  • Gab2 (Tyr452) phosphate
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Clone:
  • C33G1
  • C33G1
  • Réactivité:
  • Human, Mouse
  • Human, Mouse
  • Hôte:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Isotype:
  • IgG
  • IgG
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • Sequence:
  • CGRSDSTNSEDNyVPM
  • CGRSDSTNSEDNyVPM
  • Température de stockage:
  • −20 °C
  • −20 °C
  • Température de transport:
  • Ambient
  • Ambient
Frequently Bought Together