ContactUsLinkComponent
Anti-S6 Ribosomal Protein (Ser235/Ser236) Phosphate Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-S6 Ribosomal Protein (Ser235/Ser236) Phosphate Rabbit Polyclonal Antibody
Supplier:  Cell Signaling
Certificates
Anti-S6 Ribosomal Protein (Ser235/Ser236) Phosphate Rabbit Polyclonal Antibody
Supplier:  Cell Signaling
Specifications
  • Catalog No:
  • CSTA2211L
  • CSTA2211S
  • Symbole de l'antigène:
  • S6 Ribosomal Protein (Ser235/Ser236) phosphate
  • S6 Ribosomal Protein (Ser235/Ser236) phosphate
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Polyclonal
  • Polyclonal
  • Réactivité:
  • S. cerevisiae, Monkey, Human, Rat, Mouse
  • S. cerevisiae, Monkey, Human, Rat, Mouse
  • Hôte:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoChimie:
  • Yes
  • Yes
  • Précipitation immunologique:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Sequence:
  • CRRLssLRASTSKSES
  • CRRLssLRASTSKSES
  • Température de stockage:
  • −20 °C
  • −20 °C
  • Température de transport:
  • Ambient
  • Ambient