ContactUsLinkComponent
Anti-Integrin beta4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D8P6C]
Anti-Integrin beta4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D8P6C]
  • Catalog No:
  • CSTA14803T
  • CSTA14803S
  • Symbole de l'antigène:
  • Integrin beta4
  • Integrin beta4
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Clone:
  • D8P6C
  • D8P6C
  • Réactivité:
  • Human
  • Human
  • Hôte:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Isotype:
  • IgG
  • IgG
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoChimie:
  • Yes
  • Yes
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Sequence:
  • CDGDSPESRLTVPGLSENVPYKFKV
  • CDGDSPESRLTVPGLSENVPYKFKV
  • Température de stockage:
  • −20 °C
  • −20 °C
  • Température de transport:
  • Cold
  • Cold
Frequently Bought Together