ContactUsLinkComponent
Anti-Yes (Tyr426) phosphate Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D49G4]
Anti-Yes (Tyr426) phosphate Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D49G4]
  • Catalog No:
  • CSTA6943T
  • CSTA6943S
  • Symbole de l'antigène:
  • Yes (Tyr426) phosphate
  • Yes (Tyr426) phosphate
  • Synonymes antigène:
  • Src (Tyr419) phosphate|Yes (Tyr426) phosphate|Lyn (Tyr397) phosphate|Fyn (Tyr420) phosphate|Lck (Tyr394) phosphate|Hck (Tyr411) phosphate
  • Src (Tyr419) phosphate|Yes (Tyr426) phosphate|Lyn (Tyr397) phosphate|Fyn (Tyr420) phosphate|Lck (Tyr394) phosphate|Hck (Tyr411) phosphate
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Clone:
  • D49G4
  • D49G4
  • Réactivité:
  • Monkey, Human, Rat, Mouse
  • Monkey, Human, Rat, Mouse
  • Hôte:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Isotype:
  • IgG
  • IgG
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • Précipitation immunologique:
  • Yes
  • Yes
  • Sequence:
  • RLIEDNEyTARQGAKC
  • RLIEDNEyTARQGAKC
  • Température de stockage:
  • –20 °C
  • –20 °C
  • Température de transport:
  • Ambient
  • Ambient
Frequently Bought Together