Anti-NKCC1 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue CSTA14581S
Fournisseur: Cell Signaling
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:NKCC1
- Clonalité:Polyclonal
- Hôte:Rabbit
- Précipitation immunologique:Yes
- Réactivité:Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Sequence:CLGRPLGPTPSQSRFQVDPVSENAGR
- Température de stockage:–20 °C
- Température de transport:Ambient
- Cdt:100 µl
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: NKCC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse;Rat