Anti-cre recombinase Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D7L7L]
Fournisseur: Cell Signaling
Certificats
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: cre recombinase
Clonality: Monoclonal
Clone: D7L7L
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Any species
Spécifications
- Catalog No:
- CSTA15036S
- CSTA15036T
- Symbole de l'antigène:
- cre recombinase
- cre recombinase
- Type d'anticorps:
- Primaire
- Primaire
- Clonalité:
- Monoclonal
- Monoclonal
- Clone:
- D7L7L
- D7L7L
- Réactivité:
- Multiple
- Multiple
- Hôte:
- Rabbit
- Rabbit
- Isotype:
- IgG
- IgG
- Western blot:
- Yes
- Yes
- ImmunoChimie:
- Yes
- Yes
- ImmunoFluorescence:
- Yes
- Yes
- Cytométrie en flux:
- Yes
- Yes
- Sequence:
- CSNLLTVHQNLPALPVDATSDEVRKNL
- CSNLLTVHQNLPALPVDATSDEVRKNL
- Température de stockage:
- –20 °C
- –20 °C
- Température de transport:
- Ambient
- Ambient