Anti-INK4A, p16 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D7C1M]
Fournisseur: Cell Signaling
Certificats
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: INK4A, p16
Clonality: Monoclonal
Clone: D7C1M
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Spécifications
- Catalog No:
- CSTA80772S
- CSTA80772T
- Symbole de l'antigène:
- INK4A, p16
- INK4A, p16
- Type d'anticorps:
- Primaire
- Primaire
- Clonalité:
- Monoclonal
- Monoclonal
- Clone:
- D7C1M
- D7C1M
- Réactivité:
- Human
- Human
- Hôte:
- Rabbit
- Rabbit
- Isotype:
- IgG
- IgG
- Western blot:
- Yes
- Yes
- Précipitation immunologique:
- Yes
- Yes
- Cytométrie en flux:
- Yes
- Yes
- Sequence:
- NHARIDAAEGPC
- NHARIDAAEGPC
- Température de stockage:
- –20 °C
- –20 °C
- Température de transport:
- Ambient
- Ambient
Spécifications
Frequently Bought Together