Anti-Cdk6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DCS83]
Fournisseur: Cell Signaling
Certificats
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: Cdk6
Clonality: Monoclonal
Clone: DCS83
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Spécifications
- Catalog No:
- CSTA3136T
- CSTA3136S
- Symbole de l'antigène:
- Cdk6
- Cdk6
- Type d'anticorps:
- Primaire
- Primaire
- Clonalité:
- Monoclonal
- Monoclonal
- Clone:
- DCS83
- DCS83
- Réactivité:
- Human, Rat, Mouse
- Human, Rat, Mouse
- Hôte:
- Mouse
- Mouse
- Isotype:
- IgG1
- IgG1
- Western blot:
- Yes
- Yes
- Température de stockage:
- –20 °C
- –20 °C
- Température de transport:
- Ambient
- Ambient
Spécifications
Frequently Bought Together