ContactUsLinkComponent
Anti-NBA1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D7Y5K]
Anti-NBA1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D7Y5K]
Catalog # CSTA12711S
Supplier:  Cell Signaling
Anti-NBA1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D7Y5K]
Catalog # CSTA12711S
Supplier:  Cell Signaling
Specifications
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Symbole de l'antigène:
    NBA1
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Clone:
    D7Y5K
  • Hôte:
    Rabbit
  • Précipitation immunologique:
    Yes
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Monkey,
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Sequence:
    CQSHASYSLLEEEDEA
  • Température de stockage:
    –20 °C
  • Température de transport:
    Ambient
  • Cdt:
    100 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: NBA1
Clonality: Monoclonal
Clone: D7Y5K
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Monkey