Anti-MFSD2A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E8U2O]
N° de catalogue CSTA80302S
Fournisseur: Cell Signaling
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:MFSD2A
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:E8U2O
- Hôte:Rabbit
- ImmunoFluorescence:Yes
- Précipitation immunologique:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Sequence:CSDTDSTELASIL
- Température de stockage:−20 °C
- Température de transport:Ambient
- Taille:100 µl
- Cdt:100 µl
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary Antibodies
Antigen: MFSD2A
Clonality: Monoclonal
Clone: E8U2O
Conjugation:
Epitope:
Hoat: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse,Rat