Anti-NuMA-1 (Thr2055) phosphate Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue CSTA14951S
Fournisseur: Cell Signaling
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:NuMA-1 (Thr2055) phosphate
- Clonalité:Polyclonal
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Sequence:ILNtPKKLGNC
- Température de stockage:−20 °C
- Température de transport:Ambient
- Taille:100 µl
- Cdt:100 µl
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary Antibodies
Antigen: NuMA-1 (Thr2055) phosphate
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Hoat: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human