Systèmes de connexion à baïonnette pour filtres combinés, ABEK1P3
Catalog # PRTWP971BRR
Supplier: Portwest
Specifications
- Désignation:ABEK1P3 combination filter bayonet connection
- Cdt:4
Specifications
About this item
Ce filtre combiné à gaz et à particules protège des gaz et vapeurs acides organiques et inorganiques, du dioxyde de soufre, de l'ammoniac et de ses dérivés.
- Connexion à baïonnette
- La boîte de vente au détail facilite la présentation pour la vente au détail
- Léger et confortable
Classé comme filtre de classe 1 pour les gaz et de classe 3 pour les particules, il protège contre les substances nocives, les solvants, les particules toxiques et les micro-organismes. Le système spécial de baïonnette Portwest assure une connexion plus fiable entre le masque et le filtre. Ce filtre est compatible avec les demi-masques P420, P430, P421, P431 et le masque P500.
Certifications: EN 14387 Type P Classe 3R. CE-CAT III.